Learn More
Fisherbrand™ Flacon Microliter en verre à filetage court de 9 mm
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque:  Fisherbrand™ 11 09 0620
92.46 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11515894
  • 113.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 9 mm
  • Filetage court
  • Verre
  • Large ouverture
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microliter
11,6 mm
1,6 ml
Filetage court
Cône interne
1,5 mL
32 mm
ND9
Transparent
verre
GC, HPLC
CleanPack, boîte en PP
< 3 μl
Fond plat
100
Non
Vidéos
  • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (FR)
    • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass EN
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (EN)
      FDS
      Documents Certificats
      Voir les accessoires
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Flacon Microliter en verre à filetage court de 9 mm > Microliter, fond plat, cône intérieur ,1.1 ml