Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ TTRGKK
Code produit. 15252670
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Bleu
12 mm
Verre
PTFE / silicone
100
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Kit de sélection d’instruments SureStop pour flacon à vis non assemblés, classe GOLD
Oui
Kit IS SureStop, classe GOLD, pour échantillonneur automatique GC Thermo
Transparent
No
Flacon : 2-SVWGK, bouchon : 9-SCK(B)-ST101
Surestop
Polypropylène
32 mm
9 mm
9 mm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm >