Learn More
Memmert™ Température d’interface de boucle de courant de 4-20 Ma 0-260°C d’une chambre Pt100 In, pour Ich750
Sortie de température Memmert™ pour la surveillance externe de la température.
Marque:  Memmert™ ICH750V6
Code produit. 16306777
  • 482.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température
Spécification
Spécification
Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Interface de boucle de courant
4 à 20 mA
Nom du produit
Memmert™ Température d’interface de boucle de courant de 4-20 Ma 0-260°C d’une chambre Pt100 In, pour Ich750 >