Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
Marque: Thermo Scientific™ 6PKG592W
48.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court en verre ou en TPX et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés aux aiguilles de l’échantillonneur automatique. Des options de septa greffés sont disponibles. Sélectionnez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID. ?non-ascii? - Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu. ?non-ascii? - Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons. ?non-ascii?
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
2 mL | |
100 flacons et bouchons | |
55 shore | |
2 mL | |
Bouchon à vis, niveau 3 | |
1 mm | |
Kit de flacons et bouchons certifié conforme aux spécification, niveau 3 | |
Oui | |
2 mL Short Thread Screw Glass SureStop™ Vial, Level 3 |
6 mm | |
Verre transparent | |
Silicone blanc / PTFE rouge | |
9 mm | |
SureSTART niveau 3 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Spécification certifiée | |
9 mm | |
9 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
45Heures
1Minutes
44Secondes
27Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
14Heures
1Minutes
44Secondes
27