Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm SureStop™, à grande ouverture
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 09 2747
17.07 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
SureStop | |
11,6 mm | |
1,85 mL | |
Oui | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
Verre | |
GC, HPLC | |
Filetage court | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%