Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm SureStop™, à grande ouverture
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Graduée:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Description | SureStop |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 1,85 mL |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Graduée | Non |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 120 μl |
| Afficher plus |