Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
14.90€ - 315.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747567
|
Fisherbrand™
08 15 0654 |
Transparent, Noir, Black | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm |
207.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11884800
|
Fisherbrand™
08 15 1653 |
Gris, Rouge, Noir | PTFE/butyle | 1,3 mm |
232.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11834800
|
Fisherbrand™
08 15 0709 |
Bleu transparent, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
313.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11864800
|
Fisherbrand™
08 15 1040 |
Rouge, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
315.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388347
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Blanc crème, Rouge, Noir | Silicone / PTFE | 1,5 mm | N/A | ||||||
15552300
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rouge-orange, Noir | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | N/A | ||||||
16398347
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rouge-orange, Noir | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
185.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Bouchons fermés
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
8 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |
PP | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425