Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Code produit. 15552300 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Noir
Blanc crème, Rouge, Noir
Bleu transparent, Blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, Blanc, Noir
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 15552300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Bouchons fermés
  • Filetage 8-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc rouge/PTFE ;
Couleur Beige, Rouge-orange, Noir
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Bouchon à vis