Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 08 15 0654
196.65 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11747567
  • 207.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Bouchons fermés
  • Filetage 8-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF
8 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Transparent, Noir, Black
PP
100
Bouchon à vis