Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 15 1192
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Bouchons fermés
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Specifications
Silicone / PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,5 mm | |
8-425 |
Blanc crème, Rouge, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.