Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 15 1040
299.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Bouchons fermés
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone / PTFE | |
8 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis |
Rouge, Blanc, Noir | |
PP | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425 > Silicone / PTFE blanc / rouge, fente,1.3 mm d’épaisseur,45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu