Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 15 2105
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Bouchons fermés
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Beige, Rouge-orange, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425 > Caoutchouc rouge / PTFE rouge-orange / beige, 1,0 mm d’épaisseur, shore A 45°
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu