Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.
Marque:  Fisherbrand™ 08 09 0606
Code produit. 11722408
  • 340.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles dans différents volumes
  • Fond plat, rond ou conique
  • Verre transparent ou ambré
  • Pour presque tous les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Micro-vial
5,5 mm
0,26 ml
À sertir
< 3 μl
Fond conique
100
Non
Transparent
Verre
GC, HPLC
CleanPack, boîte en PP
0,2 ml
31,5 mm
ND8
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm > Transparent, conique, 0,2 ml, 31, 5 mm de hauteur