Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.
21.05€ - 338.00€
Specifications
Matériau | Verre |
---|---|
Type de goulot | À sertir |
Quantité | 100 |
Taille du bouchon | ND8 |
Marking Spot | Non |
Product Code | Brand | Couleur | Type de base | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Type de base | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||
11561364
|
Fisherbrand™
|
Transparent | Fond plat | 0,9 ml | 30 mm |
21.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11782408
|
Fisherbrand™
|
transparent | Fond conique | 0,64 ml | 40 mm |
308.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11742408
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Fond plat | 0,9 ml | 40 mm |
250.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11792408
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Conique | 0,6 ml | 40 mm |
322.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11717567
|
Fisherbrand™
|
transparent | Fond rond | 0,35 ml | 31,5 mm |
323.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11732408
|
Fisherbrand™
|
Transparent | Fond plat | 0,9 ml | 40 mm |
257.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11722408
|
Fisherbrand™
|
Transparent | Fond conique | 0,26 ml | 31,5 mm |
338.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11531374
|
Fisherbrand™
|
transparent | Fond plat | 1,2 ml | 40 mm |
28.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11541374
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Fond plat | 1,2 ml | 40 mm |
23.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11712408
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Fond conique | 1,3 ml | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Disponibles dans différents volumes
- Fond plat, rond ou conique
- Verre transparent ou ambré
- Pour presque tous les échantillonneurs automatiques
Specifications
Verre | |
100 | |
Non |
À sertir | |
ND8 |