Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.
Marque:  Fisherbrand™ 08 09 0258
Code produit. 11792408
  • 324.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles dans différents volumes
  • Fond plat, rond ou conique
  • Verre transparent ou ambré
  • Pour presque tous les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Micro-vial
7 mm
0,6 ml
À sertir
Conique
100
Non
Ambré
verre
GC, HPLC
< 3 μl
40 mm
ND8
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm > Ambré, conique, 0,6 ml, 40 mm de hauteur