Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10257122 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Quantité:
120 plaques
40 plaques
Conditionnement:
120 pièces
40 pièces
Code produit. 10257122
Marque: Eppendorf™ 0030501110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques à 96 puits en polypropylène de 500 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • ADN LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavable
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Jaune
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 500 μl
Quantité 40 plaques