Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Quantité:
120 plaques
40 plaques
Conditionnement:
120 pièces
40 pièces
Description
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- ADN LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavable
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Vert |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume total (métrique) du puits | 500 μl |
| Quantité | 40 plaques |