Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
Marque: Labcon™ 3197-870-006-9
222.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
USP classe VI | |
50 ml | |
Résine en polypropylène | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Conique | |
Oui | |
29 mm |
Polyéthylène | |
Oui | |
500 tubes et bouchons dans des sachets séparés | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Type capsule | |
115 mm | |
Conical Tube |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml > Tubes à centrifuger ; type de bouchon : Capsule ; stérilité : Non stériles ; type : Tube conique ; forme du fond : Conique ; quantité : 500 tubes et bouchons dans des sachets séparés
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu