Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-phénylalanine Code produit.: 15486839
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-phénylalanine
Code produit. 15486839
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15486839
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65331.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2922-41-0
Formule moléculaire C9H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.207
Numéro MDL MFCD00007917
Clé InChI CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 95174
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(4-aminophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-DL-phenylalanine
Point de fusion 228°C to 230°C
Couleur Blanc à marron
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.21
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW06K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog NumberJ65331.06,J65331.03
Numéro de lotN19K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2024 Catalog NumberJ65331.06,J65331.03
Numéro de lotZ13D001 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ65331.06,J65331.03
Numéro de lotI04Y053 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ65331.06,J65331.03
Numéro de lotU17C027 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberJ65331.06,J65331.03
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-phénylalanine >