Learn More
3-nitro-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11428853
3-nitro-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428853
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11428853
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11018.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-nitro-L-tyrosine est utilisée comme indicateur de la formation de peroxynitrite due aux dommages oxydatifs dépendant de NO.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible), l’acide chlorhydrique 1N (50 mg/ml), une solution aqueuse acide, l’éthanol, le DMSO, le DMF et le PBS (pH 7,2) (∼2 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-44-3
Formule moléculaire C9H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00007123
Clé InChI FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonyme 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 65124
ChEBI CHEBI:44454
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-L-tyrosine
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Beilstein 2813157
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml).
Quantité 100 g
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN06J064 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2023 Catalog NumberA11018.22,A11018.14,A11018.06
Numéro de lot10241520 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/07/2022 Catalog NumberA11018.22,A11018.14,A11018.06
Numéro de lotN28I071 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA11018.22,A11018.14,A11018.06
Numéro de lotR11D014 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11018.22,A11018.14,A11018.06
Numéro de lotL10Z014 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA11018.22,A11018.14,A11018.06
Nom du produit
3-nitro-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >