Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir 20 mm, argent, bouchon magnétique, septum assemblé, température élevée
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 3056
Code produit. 16308387
  • 860.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Joint ultra haute température
  • 20mm
  • Bouchon à sertir en acier
  • Argent
  • Orifice central de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
Rouge foncé, Transparent, Argent
Acier
100
À sertir
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir 20 mm, argent, bouchon magnétique, septum assemblé, température élevée > Silicone / PTFE rouge foncé / transparent, 3,0 mm d’épaisseur, 45° Shore A