Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Code produit. 10472804 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc, Or
Bleu, Gris, Or
Gris foncé, Or
Gris, Or
Transparent, Or, Gold
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10472804
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 20 mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon
  • Or
  • Orifice central de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Transparent, Or, Gold
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Acier
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir