Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
Marque:  Thermo Scientific™ SK4001
Code produit. 17849494
  • 10150.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
25 mm
15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
70.5 lb.
18 x 18 in
Solaris SK4000 I
18 x 18 in. platform
No
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
Agitateur
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker >