Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
245.00€ - 1005.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Type | À sertir |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11778246
|
Fisherbrand™
20 03 0030 |
Argent, Bleu, Gris | PTFE/butyle | 3 mm |
759.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11742458
|
Fisherbrand™
20 03 0059 |
Argent, Gris, Rouge | PTFE/butyle | 3 mm |
451.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11891653
|
Fisherbrand™
20 03 0327 |
Argent, Blanc | Silicone/aluminium | 3 mm |
820.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11590505
|
Fisherbrand™
20 03 0901 |
Blanc | Silicone / PTFE | 3,2 mm |
1005.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11793127
|
Fisherbrand™
20 03 0142 |
Argent, Bleu transparent, Blanc | Silicone / PTFE | 3 mm |
634.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11845030
|
Fisherbrand™
20 03 0127 |
Gris foncé | Butyle | 3 mm |
245.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11884011
|
Fisherbrand™
20 03 1642 |
Bleu, Blanc | Silicone / PTFE | 1,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12616775
|
Fisherbrand™
20 03 1137 |
Transparent | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 20 mm
- Joint combiné
- Aluminium
- Bouchon li>Orifice central
Spécification
20 mm | |
Aluminium | |
Headspace | |
À sertir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm