Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 1604
718.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16388377
  • 774.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon bimétallique
  • Rouge
  • Orifice central de 8 mm
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
20 mm
Headspace
3,2 mm
Beige, Blanc, Rouge
Bimétal
100
À sertir
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm > Silicone / PTFE blanc / beige, épaisseur de 3,2 mm, shore A 45°