Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Blanc, Rouge
Gris, Rouge
Transparent, Rouge, Red
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Transparent, Rouge, Red |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Bimétal |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | À sertir |