Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
47.45€ - 1270.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Bimétal |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Type | À sertir |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11825050
|
Fisherbrand™
20 03 1536 |
Transparent, Rouge, Red | Silicone / PTFE | 3 mm |
1270.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12970981
|
Fisherbrand™
20 03 1623 |
Gris, Rouge | PTFE/butyle | 3 mm | N/A | ||||||
16398377
|
Fisherbrand™
20 03 1623 |
Gris, Rouge | PTFE/butyle | 3 mm |
669.76€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388377
|
Fisherbrand™
20 03 1604 |
Beige, Blanc, Rouge | Silicone / PTFE | 3,2 mm |
774.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11368641
|
Fisherbrand™
20 03 1604 |
Beige, Blanc, Rouge | Silicone / PTFE | 3,2 mm | N/A | ||||||
Description
- 20mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon bimétallique
- Rouge
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
Spécification
20 mm | |
Headspace | |
À sertir |
Bimétal | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec joint à sertir de 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm