Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
252.00€ - 985.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798246
|
Fisherbrand™
20 03 1200 |
Bleu, Gris, Or | PTFE/butyle | 3 mm |
485.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12696775
|
Fisherbrand™
20 03 1785 |
Blanc, Or, Gold | Silicone / PTFE | 3,2 mm |
634.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12626775
|
Fisherbrand™
20 03 1345 |
Blanc crème, Rouge, Vernis doré | Silicone / PTFE | 1,5 mm |
644.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11845040
|
Fisherbrand™
20 03 1157 |
Gris foncé, Or | Butyle | 3 mm |
252.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768246
|
Fisherbrand™
20 03 1186 |
Gris, Or | PTFE/butyle | 3 mm |
464.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895040
|
Fisherbrand™
20 03 1264 |
Noir, Vernis doré | Viton 1A | 1 mm | N/A | ||||||
15294977
|
Fisherbrand™
20 03 1481 |
Gris, Rouge, Vernis doré | PTFE/butyle | 1,3 mm |
369.20€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805963
|
Fisherbrand™
20 03 0975 |
Or, Bleu transparent, Transparent | Silicone / PTFE | 3 mm |
975.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11927071
|
Fisherbrand™
20 03 1246 |
Blanc, Or | Silicone / PTFE | 1,5 mm |
985.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
Specifications
20 mm | |
Acier | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm