Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 1264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Viton 1A | |
20 mm | |
Headspace | |
1 mm |
Noir, Vernis doré | |
Acier | |
100 | |
À sertir |