Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Vernis doré
Blanc, Or
Blanc, Or, Gold
Bleu, Gris, Or
Gris foncé, Or
Gris, Or
Gris, Rouge, Vernis doré
Noir, Vernis doré
Or, Bleu transparent, Transparent
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris, Rouge, Vernis doré |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | À sertir |