Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 0975
644.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Silicone / PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm | |
20 mm |
Or, Bleu transparent, Transparent | |
Acier | |
100 | |
Serti (magnétique) | |
Flacons à sertir de 20 mm |