Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 1200
457.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon
- Or
- Orifice central de 8 mm
- Joint combiné
Spécification
PTFE/butyle | |
20 mm | |
Septa Pharma-Fix | |
100 | |
À sertir |
Bleu, Gris, Or | |
Acier | |
Headspace | |
3 mm |