Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Code produit. 11768246 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Vernis doré
Blanc, Or
Blanc, Or, Gold
Bleu, Gris, Or
Gris foncé, Or
Gris, Or
Gris, Rouge, Vernis doré
Noir, Vernis doré
Or, Bleu transparent, Transparent
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11768246
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 20 mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon
  • Or
  • Orifice central de 8 mm
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE/butyle
Couleur Gris, Or
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Acier
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir