Learn More
Heathrow Scientific™ Plateaux en carton pour lames à 20 emplacements
Retirez les lames facilement grâce à l’encoche. Les plateaux en carton pour lames à 20 emplacements Heathrow Scientifictrade; optimisent la protection des échantillons grâce aux compartiments horizontaux encastrés.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS120196
288.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15549811
  • 905.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
ulliLes compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé/liliComporte une encoche pour faciliter le retrait des lames/liliContient 20 lames de format standard/liliJetable/li/ul
Spécification
Spécification
Plateau de rangement pour lames
Rouge
20 lames
Lames de microscope
0,9 cm
20,8 cm
Rectangulaires
34,1 cm
20
20
Travail en toute sécurité, transport et stockage à court terme des lames
0,4 in
8,2 in
Carton
13,4 in
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Plateaux en carton pour lames à 20 emplacements > Couleur : Rouge