Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 18 15 1398
Description
- 18 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
Spécification
PTFE/butyle | |
18 mm | |
Headspace | |
2 mm |
Gris, Rouge, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.