Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 18 15 1386
Code produit. 11899040
  • 343.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 18 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE/butyle
18 mm
Headspace
1,6 mm
Gris, Rouge, Noir
PP
100
Bouchon à vis
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé > Butyle/PTFE rouge/gris ,1.6 mm d’épaisseur ,55 Shore A