Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque: Labcon™ 3130-345-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
15 ml | |
Résine de PS | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Bouchon à vis plat | |
17 mm |
Naturel | |
Oui | |
50/paquet | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Oui | |
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml > Tubes à centrifuger ; autoclavables : Non autoclavables ; type de bouchon : Bouchon à vis plat ; matériau : Résine de PS de classe USP VI ; stérilité : Stériles ; quantité : 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu