Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
Marque: Labcon™ 3095-870-006-9
176.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Oui | |
500/paquet | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Plat | |
Oui | |
29 mm | |
Tube autonome |
Polyéthylène | |
50 ml | |
Résine en polypropylène | |
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Bouchons plats | |
115 mm | |
De 5 à 45 ml par incréments de 5 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml > Tubes à centrifuger ; type de bouchon : Bouchons plats ; Graduations : 5 à 45 ml par incréments de 5 ml ; stérilité : Non stériles ; type : Tube autonome ; quantité : 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu