Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
1120.00€ - 5005.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Tyvek |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17788217
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A20 |
20 in | 50,8 cm |
3170.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17798217
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A24 |
24 in | 61 cm |
3420.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17718227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A26 |
26 in | 66 cm |
4130.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17728227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A30 |
30 in | 76,2 cm |
5005.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17738227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A36 |
36 in | 91,4 cm |
1120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17748227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A38 |
38 in | 96,5 cm |
2305.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17758227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A42 |
42 in | 106,7 cm |
1635.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17768227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A46 |
46 in | 116,8 cm |
1820.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17730378
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A48 |
48 in | 122 cm |
2205.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17798227
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A54 |
54 in | 137,2 cm |
2445.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17708237
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A56 |
56 in | 142,2 cm |
2585.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17718237
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A60 |
60 in | 152,4 cm |
2725.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17881061
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A72 |
72 in | 183 cm |
3375.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17891061
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A90 |
90 in | 229 cm |
3895.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17776889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A44 |
44 in | 112 cm |
1820.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17708227
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BWLT2A24SP250 |
24 in | 61 cm |
1900.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Tyvek |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur