Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17728227 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
50 pièces
500 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17728227
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products BWLT2A30
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Specifications
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Quantité 500/paquet
Dimensions 30 in
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Diamètre (impériale) 30 in
Diamètre (métrique) 76,2 cm
Type de produit Cover