Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
Marque:  Keystone Cleanroom Products BWLT2A24SP250
Code produit. 17708227
  • 1900.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur > 12 po à 20 po ; 250/boîte