Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
Marque: Keystone Cleanroom Products BWLT2A38
1739.32 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
38 in | |
38 in |
Autoclavable | |
Blanc | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
100/paquet | |
121°C à 125°C | |
96,5 cm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
551526 | Certificat de conformité | 07/03/2025 | BWLT2A38 |
550948-01 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | BWLT2A38 |
551058-01 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | BWLT2A38 |
550700-01 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | BWLT2A38 |
549403-01 | Certificat de conformité | 30/01/2025 | BWLT2A38 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %