Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
Marque: Keystone Cleanroom Products BWLT2A48
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Cover | |
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non-sterile | |
50/paquet | |
121°C à 125°C | |
122 cm |
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Yes | |
48 in | |
48 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.