Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17718237 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 17718237
Marque: Keystone Cleanroom Products BWLT2A60
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Spécification
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Quantité 50/paquet
Dimensions 60 in
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Diamètre (impériale) 60 in
Diamètre (métrique) 152,4 cm
Type de produit Cover