Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Brand: Thermo Scientific™ 12-SC-8RT1
245.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
Specifications
Red/Clear | |
Rouge, Noir, Red | |
Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | |
1,0 mm | |
12 mm |
Bouchon à vis avec opercule de 13 mm, joint en PTFE transparent/caoutchouc naturel rouge, ouverture de 8 mm, noir | |
PP (bouchon), Caoutchouc, Rubber | |
500 | |
À vis | |
Flacons à vis de 12 mm |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.