Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-55BLK
45.67 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
Spécification
Blue/White | |
Noir, Bleu, Blanc | |
Oui | |
100 | |
Vis avec opercule | |
Flacons à vis 13-425 |
PP, noir ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc | |
PTFE, Silicone, Polypropylène | |
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | |
1,5 mm | |
13 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%