Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-5A
13.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
Spécification
PP ; naturel ; septum en PP intégralement moulé, 0,010 po | |
Polyéthylène, Polypropylène | |
100 | |
Vis | |
Flacons à vis 13-425 |
Naturel | |
Moulé intégralement en polyéthylène | |
0,25 mm | |
13 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%