Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à pousser de 11 mm, pour flacons à sertir de 11 mm, zone de pénétration éclaircie
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 11 08 1676
76.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11836201
  • 80.20€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon poussoir en PE de 11 mm
  • Bleu
  • Avec zone de pénétration plus fine
  • Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l’utilisation d’outils de sertissage ou de débouchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
PE
Bouchon poussoir
11 mm
100
ND11
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à pousser de 11 mm, pour flacons à sertir de 11 mm, zone de pénétration éclaircie > PE, couvercle fermé, bleu