Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,
Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.
Marque: Fisherbrand™ 05 09 1674
252.91 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
- Transparents
- Verre
Spécification
Micro insert | |
5 mm | |
0,3 ml | |
< 8 μl | |
31 mm |
Transparents | |
Verre | |
Micro échantillonnage | |
Fond plat | |
10 x 100 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30