Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,
Code produit. 11848951 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Hauteur (métrique):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
< 1 μl
< 2 μl
< 8 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11848951
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.
  • Micro-insert
  • Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
  • Transparents
  • Verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Matériau verre
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Type d’insert Inserts for HPLC and GC Vials
Type d’emballage 10 Packs of 100
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Type de base Fond conique
Volume (métrique) total 0.14 mL
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 27,5 mm
Quantité 10 x 100
Certifications/Conformité Certificate of Conformance (COC)
Type Micro insert
Volume (Metric) Usable 0.11 mL
À utiliser avec (équipement) Flacon à petite ouverture